QBD10093
t-Boc-N-amido-dPEG®23-amine
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
t-Boc-N-amido-PEG23-amine, t-Boc-NH-PEG1000-amine, t-Boc-NH-PEG23-amine, t-Boc-PEG-amine, Boc-NH-PEG23-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3