QBD11389
t-Boc-N-amido-dPEG®24-amido-dPEG®23-amine
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
t-Boc-N-amido-PEG24-amido-PEG23-amine, t-Boc-PEG-amine, t-Boc-PEG47-NH2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)