QBD10763
t-Boc-N-amido-dPEG®24-acid
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
t-Boc-N-amido-PEG24-COOH, t-Boc-N-amido-PEG24-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-PEG1000-acid, BocNH-PEG24-CH2CH2COOH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C56H111NO28/c1-56(2,3)85-55(60)57-5-7-62-9-11-64-13-15-66-17-19-68-21-23-70-25-27-72-29-31-74-33-35-76-37-39-78-41-43-80-45-47-82-49-51-84-53-52-83-50-48-81-46-44-79-42-40-77-38-36-75-34-32-73-30-28-71-26-24-69-22-20-67-18-16-65-14-12-63-10-8-61-6-4-54
chave InChI
WSUNTMDDHZDAJD-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)