Key Documents
QBD11811
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG ®12-DBCO
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H83N5O16S
Peso molecular:
1102.34
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Biotin-dPEG ®₁₂-DBCO contains a biotin and a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)