Key Documents
QBD11372
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG ®11-DBCO
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H82N4O15
Peso molecular:
1147.35
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: branched
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Bis-dPEG ®₁₁-DBCO is a bi-functional reagent which can be used to react each DBCO group with an azide through copper-free "click" chemistry.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3