Documentos Principais
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C193H288N12O60
Peso molecular:
3736.40
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Tetra(-dPEG ®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)