760676
Dibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide
for Copper-free Click Chemistry
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-maleimide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
maleimide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C36H42N4O9/c41-32(14-18-39-34(43)11-12-35(39)44)38-17-20-47-22-24-49-26-25-48-23-21-46-19-15-33(42)37-16-13-36(45)40-27-30-7-2-1-5-28(30)9-10-29-6-3-4-8-31(29)40/h1-8,11-12H,13-27H2,(H,37,42)(H,38,41)
chave InChI
VVFZXPZWVJMYPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
760676-50MG | 4061832918037 |
760676-1MG | 4061826701591 |
760676-5MG | 4061833230480 |