Documentos Principais
797685
Sigma-Aldrich
ADIBO-PEG4-acid
90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H36N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
552.62
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
chave InChI
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Acid functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)