Documentos Principais
809705
Sigma-Aldrich
5-DBCO-PEG4-dUTP, 10mM Aqueous Solution
Sinônimo(s):
5-DBCO-PEG4-dUTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H54N5O21P3
Peso molecular:
1057.82
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solution
adequação da reação
reaction type: click chemistry
solubilidade
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C42H54N5O21P3/c48-35-26-40(66-36(35)29-65-70(57,58)68-71(59,60)67-69(54,55)56)47-28-33(41(52)45-42(47)53)9-5-16-43-38(50)15-18-61-20-22-63-24-25-64-23-21-62-19-17-44-37(49)13-14-39(51)46-27-32-8-2-1-6-30(32)11-12-31-7-3-4-10-34(31)46/h1-10,28,35-36,40,
chave InChI
DINRDGNWAWZURW-AWZRJCEASA-N
Aplicação
5-DBCO-PEG4-dUTP is recommended for two-step labeling of DNA/cDNA e.g. by PCR with Taq polymerase. It is enzymatically incorporated into DNA/cDNA as a substitute for its natural counterpart dTTP. The resulting DBCO-functionalized DNA/cDNA can be labeled with azide-labeled molecules using copper-free click chemistry. This enables experiments such as introduction of a biotin group for purification tasks, introduction of a fluorescent group for detection, or crosslinking the DNA to azide-functionalized biomolecules such as proteins.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)