Key Documents
SCGPS05RE
Millipore
Millipore® Filtro com tampa de rosca para frascos Steritop®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Sinônimo(s):
Filtro com rosca para frascos Steritop
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Steritop®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
148 mm
capacidade
500 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
500 mL
matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança usando os sistemas de filtração Stericup® e Steritop® .
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para a filtração estéril ideal em laboratório de reagentes, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Esse frasco bottle-top Steritop® de 500 ml com unidade de filtro de membrana de polietersulfona (PES) de 0,22 μm de poro pode ser usado em frascos com abertura de 33 mm, projetado para aplicações a vácuo.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas enquanto maximizam o fluxo e podem ser usados para a filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meio de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.