SCGPS02RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Sinônimo(s):
Steritop Threaded Bottle Top Filter, Steritop®-GP Quick Release Bottle Top Filter, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steritop®
Características
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Steritop®
Parâmetros
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
95 mm
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
33 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
250 mL
matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Stericup ® and Steritop ® sterile filtration devices use reliable, high-performance membranes for optimum sterile filtration of laboratory reagents, buffers, and media. These devices combine superior flow rates and throughput with low non-specific binding and a stable, no-tip design.
This Steritop ® 250 mL bottle top 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 33 mm openings, , designed for vacuum applications.
Aplicação
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Conteúdo relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.