Documentos Principais
S2GPT01RE
Millipore
Filtro com tampa de rosca para frascos Millipore® Steritop®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
Filtro com rosca para frascos Steritop, SCGPT01RE
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Steritop®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
74 mm
capacidade
150 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
150 mL
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SCGPT01RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança com os sistemas de filtração Stericup® e Steritop®.
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes laboratoriais, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de fluxo e rendimento superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Esse frasco bottle-top Steritop® de 150 ml com tampa e unidade de filtro de membrana de polietersulfona (PES) de 0,22 μm de poro pode ser usado em frascos com abertura de 45 mm, projetados para aplicações a vácuo.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas ao mesmo tempo que maximizam o fluxo e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
A identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop® mostra as características da membrana, incluindo composição e tamanho do poro, para rápida seleção de produto apropriada para a aplicação.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany