Documentos Principais
687073
Sigma-Aldrich
4′-(4-Chlorophenyl)-2, 2′:6′, 2″-terpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H14ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
343.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
168-172 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
chave InChI
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Terpyridine ligands (building block) for making organometallic complexes used in solar cells.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Winter, A.; van den Berg, Antje M. J.; et al.
Synthesis, 17, 2873-2878 (2006)