ALD00108
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,6-Bis(methylthio)-s-tetrazine, NSC 674352, s-Tetrazine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
pf
82-87 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSC1=NN=C(SC)N=N1
InChI
1S/C4H6N4S2/c1-9-3-5-7-4(10-2)8-6-3/h1-2H3
chave InChI
ROUDTSAXQIBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also used to synthesize:
- Substituted indoles and indolines derivatives by sequential [4+2] cycloaddition reactions.
- 3-(Methylthio)-6-(4-morpholinyl)-1,2,4,5-tetrazine by aromatic nucleophilic substitution reaction.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.