Documentos Principais
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Sinônimo(s):
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
CF3CONHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
157.09
Beilstein:
1934914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
32-35 °C (lit.)
densidade
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
chave InChI
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synlett, 389-389 (1996)