Key Documents
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroacetamide
About This Item
Fórmula linear:
F3C-CO-NH2
Número CAS:
Peso molecular:
113.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
206-559-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
pf
73-75 °C
solubilidade
460 g/L
densidade volumétrica
960 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
chave InChI
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3