Documentos Principais
8.00758
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-743-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
310 °C
potência
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
p.e.
226-229 °C/1013 hPa
pf
-59 °C
temperatura de transição
flash point 114 °C
solubilidade
1.4 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup