PHR1914
2-Ethylhexanoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Ethylhexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.98 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
família API
2-ethylhexanoic acid
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)