Documentos Principais
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
320.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (NT)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
densidade
1.035 g/mL at 20 °C
grupo funcional
Boc
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
chave InChI
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Protected linker.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663-2664 (2000)