Key Documents
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H24N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
224-207-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
potência
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
146-148 °C/1 hPa
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 139 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
chave InChI
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
139 °C