Documentos
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
177.07
Beilstein:
3672341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
230-234 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)