Documentos Principais
671401
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H36N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
420.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H36N2O8/c1-19(2,3)29-18(25)21-9-5-11-27-13-15-28-14-12-26-10-4-8-20-16(22)6-7-17(23)24/h4-15H2,1-3H3,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
chave InChI
RTHQDNQOODHVLK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Davydova et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (145) (2019-03-26)
Maleimide-bearing bifunctional probes have been employed for decades for the site-selective modification of thiols in biomolecules, especially antibodies. Yet maleimide-based conjugates display limited stability in vivo because the succinimidyl thioether linkage can undergo a retro-Michael reaction. This, of course, can
Artigos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
671401-1G4061826680421
671401-5G4061833459386