Documentos Principais
245682
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
3-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
742445
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereochemical analogs of a muscarinic, ganglionic stimulant. cis- and trans-4-(N-(3-chlorophenyl)carbamoyloxy)-2-butenyltrimethylammonium iodides.
W L Nelson et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(5), 506-510 (1973-05-01)