Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5460 (lit.)
p.e.
233-234 °C (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
chave InChI
OAXSVEFCBLZGCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?