259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Sinônimo(s):
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
204-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
chave InChI
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)