Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532
p.e.
132-133 °C (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N=C=S
CC(=O)N=C=S
InChI
1S/C3H3NOS/c1-3(5)4-2-6/h1H3
chave InChI
VITFJKNVGRZRKB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)