10919
Fmoc isothiocyanate
≥98.0% (CHN)
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9-Fluorenylmethyl isothiocyanatoformate
Ensaio
≥85% (coupling to amines)
≥98.0% (CHN)
solubilidade
ethanol: soluble
fluorescência
λex 264 nm; λem 313 nm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N=C=S
InChI
1S/C16H11NO2S/c18-16(17-10-20)19-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
chave InChI
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a starting material in the preparation of biologically relevant pharmacophores named N-aryl-N′-carboalkoxy guanidines.
- In one of the intermediate steps for the synthesis of N-aryl-N-thiazolyl derivatives.
- To synthesize cyclic isothiourea derivatives as potent neuropeptide Y (NPY) Y1 receptor antagonists.
- To prepare 2-aminothiazoles, aminobenz-imidazole conjugated thiazoles, and thiazole derived cyclopeptides.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?