Documentos Principais
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
207-925-0
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
590 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
p.e.
103 °C/25 hPa
pf
-18 °C
temperatura de transição
flash point 92 °C
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
92 °C