E34307
Ethyl thioglycolate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl mercaptoacetate
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
54 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
chave InChI
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
60.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?