W328200
Ethyl thioacetate
≥98%
Sinônimo(s):
S-Ethyl acetothioate, S-Ethyl ethanethioate, S-Ethyl thioacetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
116 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
garlic; onion; fruity; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCSC(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?