Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
61 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CCSC(C)=S
InChI
1S/C4H8S2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
KCOPWUJJPSTRIZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?