Documentos Principais
416738
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl thioacetate
98%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butylsulfanyl)ethan-1-one, S-(1,1-Dimethylethyl) ethanethioate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COSC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
132.22
Beilstein:
1740436
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
135-136 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
S-tert-Butyl thioacetate is a thioester.
Aplicação
S-tert-Butyl thioacetate may be used for the preparation of vinyloxyborane derivative.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
M Otsuka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)