Key Documents
W360000
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)butanol
97%, FG
Sinônimo(s):
4-(Methylthio)-1-butanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3S(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
120.21
Número FEMA:
3600
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.078
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cabbage; alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup