Key Documents
H50802
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
211.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pb
338 °C (lit.)
pf
122-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
chave InChI
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shang Yanfang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117746-117746 (2019-11-24)
A 2-oxo-2H-chromene-3-carbohydrazide (CHB) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with diethyl malonate and hydrazine hydrate. The recognition behaviors of CHB to Zn2+ were investigated and the results showed that CHB exhibits well selectivity and sensitivity to Zn2+ with fast