803162
Folic acid-(glutamic acid-13C5,15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
Vitamin B9-(glutamic acid-13C5, 15N)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
13C
15N
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
>285 °C
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)[15NH]C(C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC(C(NC(N)=N3)=O)=C3N=C2)=O)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1,24+1
chave InChI
OVBPIULPVIDEAO-FGJUTHSMSA-N
Descrição geral
Folic acid-(glutamic acid-13C5,15N) is an isotope of vitamin B9 wherein glutamate nitrogen and all the five glutamate carbons are replaced by 15N7 nitrogen and 13C6 carbon, respectively.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?