PHR1541
Leucovorin Calcium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Folinic acid calcium salt, Calcium folinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 923
traceable to Ph. Eur. C0250000
traceable to USP 1358004
família API
leucovorin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].N1(C(CNc3nc(nc(c31)[O-])N)CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
chave InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)