I28208
Isoquinoline
97%
Sinônimo(s):
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.623 (lit.)
p.e.
242-243 °C (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
densidade
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
chave InChI
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A catalyst in the synthesis of poly(imide)s.
- A reactant in the synthesis of N-benzyl isoquinoline-1,3,4-triones using iodine as a catalyst.
- A reactant in the synthesis of 2H-imidazo[5,1-a]isoquinolinium chloride.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?