94517
Quinoline
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Benzazine, 2,3-Benzopyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
97.5-102.2% (wt., NT)
temperatura de autoignição
896 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
pb
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
pf
−17-−13 °C (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
chave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?