Key Documents
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
Sinônimo(s):
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-086-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 106 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
crystals
potência
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
68-71 °C
temperatura de transição
flash point 162 °C
densidade
0.935 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
chave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup