1.00864
Acetato de etila
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
98.0-102.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup