765813
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Sinônimo(s):
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431
p.e.
207-213 °C/760 mmHg
densidade
1.154 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
chave InChI
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)