134821
Trifluoreto de boro-metanol
50% w/w in methanol
Sinônimo(s):
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
19.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
59 °C/4 mmHg
densidade
1.203 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
chave InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Lewis acid used in the preparation of geminal bis-peroxides from ketals and enol ethers with t-butyl hydroperoxide. Reagent used for the mild deacetylation of amines.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?