Documentos Principais
737372
Sigma-Aldrich
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Sinônimo(s):
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8ClFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
270.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
80-85 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
chave InChI
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)