03641
Cloreto de dansila
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cloreto de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonila, DNSCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
72-74 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
chave InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?