Documentos Principais
653071
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(chloroformate)
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH2CH2O2CCl
Número CAS:
Peso molecular:
186.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.4500
p.e.
53-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
53-55 °C/0.3 mmHg
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
1.4364 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yu-Qiang Wang et al.
International journal of nanomedicine, 7, 693-704 (2012-02-24)
Polyethylenimine (PEI), especially PEI 25 kDa, has been widely studied for delivery of nucleic acid drugs both in vitro and in vivo. However, it lacks degradable linkages and is too toxic for therapeutic applications. Hence, low-molecular-weight PEI has been explored