252778
Hexyl chloroformate
97%
Sinônimo(s):
Chloroformic acid n-hexyl ester, Hexyl carbonochloridate, Hexyl chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl chloride, n-Hexyl chloroformate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.06 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
60-61 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3
chave InChI
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- determination of sarcosine and N-ethylglycine in urine and urinary sediments by solid-phase micro extraction and fast GC-MS analysis
- determination of benzoylecgonine in urine by GC-quadrupole ion trap mass spectrometry
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?