Documentos Principais
549339
Sigma-Aldrich
Decyl chloroformate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
220.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
226-227 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
chave InChI
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Decyl chloroformate is an n-alkyl chloroformate derivative that can be prepared by reacting decyl alcohol with triphosgene.
Aplicação
Decyl chloroformate may be used in the preparation of (S)-(+)-N-decoxycarbonyl-leucine, a chiral surfactant. It may also be used to synthesize decyl chloride via decarboxylation in the presence of dimethylformamide.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carbamate chiral surfactants for capillary electrophoresis.
Ding W and Fritz JS.
Journal of Chromatography A, 831(2), 311-320 (1999)
Dimethylformamide-catalyzed decarboxylation of alkyl chloroformates. A synthesis of primary alkyl chlorides.
Richter R and Tucker B.
The Journal of Organic Chemistry, 48(15), 2625-2627 (1983)