Documentos Principais
226505
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
96%
Sinônimo(s):
β,β,β-Trichloro-tert-butyl chloroformate, β,β,β-Trichloro-tert-butoxycarbonyl chloride, TCBoc-chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2C(CH3)2CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
239.91
Beilstein:
1935464
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
chave InChI
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)