Documentos Principais
8.43910
Sigma-Aldrich
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
240-162-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
p.e.
140 °C/2 mbar
temperatura de transição
flash point >160 °C
densidade
1.157 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Dextromethorphan Impurity C in biochemical analysis: A method utilizing pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry was developed for the determination of dextromethorphan in human plasma, demonstrating a precise approach to detect and analyze impurities like Dextromethorphan Impurity C in pharmaceutical compounds (Hasegawa et al., 2011).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1