235202
4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
97%
Sinônimo(s):
BMC, Br-Mmc
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
213-215 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 322 nm; λem 395 nm (after derivatization)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C(CBr)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as derivatization reagent in determination of 5-fluorouracil (5-FU) in human plasma by HPLC-tandem mass spectrometry
- as derivatization reagent in fluorescence detection of sodium monofluoroacetate (MFA-Na) in biological samples by HPLC
- in the synthesis of new caged derivatives of hydrolysis-resistant 8-bromoadenosine cyclic 3′,5′-monophosphate (8-Br-cAMP) and 8-bromoguanosine cyclic 3′,5′-monophosphate (8-Br-cGMP)
- in TLC and HPLC separation and fluorometric analysis of a wide range of naturally occurring acids, including bile and thromboxane B2
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?